4-Methylmorpholin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: NMM, N-Methylmorpholine
127151000 127155000 127150025 127150000
ACRO127151000EA 231 DKK
ACRO127151000 ACRO127155000 ACRO127150025 127150000.
4-Methylmorpholin 99%
4-Methylmorpholin
Formel: C₅H₁₁NO
Kogepunkt: 115…116 °C (750 mmHg)
Smeltepunkt: –65 °C
Massefylde: 0,92 g/cm³
Flammepunkt: 14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006175
CAS-nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN nummer: 2535
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA