4-Ethylmorpholin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
149401000 149405000 149400025
ACRO149401000EA 193 DKK
ACRO149401000 ACRO149405000 ACRO149400025
4-Ethylmorpholin 99%
4-Ethylmorpholin
Formel: C₆H₁₃NO
Kogepunkt: 139 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006177
CAS-nummer: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN nummer: 2734
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)