2,2,6,6-Tetramethylpiperidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A18712.06
A18712.14
A18712.22
A18712.06EA
491
DKK
A18712.06
A18712.14
A18712.22
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin ≥98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Purity: 98+%
CAS No.: 768-66-1
Molecular Formula: C9H19N
Formula Weight: 141.26
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Amine-like
Melting Point: -59°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 103296
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005985
Formel:
C₉H₁₉N Kogepunkt: 152…154 °C Smeltepunkt: –59 °C Massefylde: 0,832 Flammepunkt: 34 °C (93 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005985 CAS-nummer: 768-66-1 EINECS: 212-199-3 ADR: 3,III |