2,2,6,6-Tetramethylpiperidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
151950100 151950250 151951000
ACRO151950100EA 634 DKK
ACRO151950100 ACRO151950250 ACRO151951000
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₁₉N
Kogepunkt: 152 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30 - 31 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³
Flammepunkt: 24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005985
CAS-nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %