4-Benzylpiperidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
161931000 161930050
ACRO161931000EA 718 DKK
ACRO161931000 ACRO161930050
4-Benzylpiperidin 98%
4-Benzylpiperidin
Formel: C₁₂H₁₇N
Kogepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 6…7 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006006
CAS-nummer: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %