Cycloheximid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
8682.1 8682.3
ROTH8682.1EA 0 DKK
ROTH8682.1 ROTH8682.3
Cycloheximid
Cycloheximid
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082346
CAS-nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM