4-Methylpiperidin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06187.0100 8.06187.0500
8.06187.0100EA 560 DKK
8.06187.0100 8.06187.0500
4-Methylpiperidin for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molekylvægt: 99.18 g/mol
Kogepunkt: 124
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006005
CAS-nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN nummer: 2733
ADR: 3 (8) II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 5 °C
Molar Mass 99.18 g/mol
Boiling Point 121 - 127 °C
Vapor Pressure 16 hPa (20 °C)
Flash Point 13 °C
Refractive Index 1.4487 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Pipecoline
Hill Formula C6H13N