4-Methylpiperidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L02709.AE
L02709.AP
L02709.AEEA
438
DKK
L02709.AE
L02709.AP
4-Methylpiperidin ≥98%
4-Methylpiperidin
Purity: 98+%
CAS No.: 626-58-4
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4458
Odour: Amine-like
pH: 13
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 1083
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006005
Formel:
C₆H₁₃N Molekylvægt: 99.18 g/mol Kogepunkt: 123…124 °C Smeltepunkt: 4…5 °C Massefylde: 0.838 Flammepunkt: 13 °C (55 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006005 CAS-nummer: 626-58-4 EINECS: 210-954-1 UN nummer: 2733 ADR: 3 II |