4-Methylpiperidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
127511000 127515000 127510025
ACRO127511000EA 297 DKK
ACRO127511000 ACRO127515000 ACRO127510025
4-Methylpiperidin 99%
4-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molekylvægt: 99.18 g/mol
Kogepunkt: 122 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 4…5 °C
Massefylde: 0.84 g/cm³
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006005
CAS-nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN nummer: 3286
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %