1-Methylpyrrolidin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16146.0010
8.16146.0100
8.16146.0010EA
262
DKK
8.16146.0010
8.16146.0100
1-Methylpyrrolidin til syntese, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrolidin
Formel:
C₅H₁₁N Kogepunkt: 80 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –76 °C Massefylde: 0,799 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003173 CAS-nummer: 120-94-5 EINECS: 204-438-5 UN nummer: 3286 ADR: 3 (6.1, 8),II |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 213 g/l |
Molar Mass | 85.15 g/mol |
Boiling Point | 81 °C |
Vapor Pressure | 100 hPa (20 °C) |
Flash Point | -3 °C |
Explosion Limit | 1.1 - 9.1 %(V) |
Density | 0.799 g/cm3 |
pH | 11.3 (1 g/l, H2O) |
Ignition Point | 170 °C DIN 51794 |