1-Methylpyrrolidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Methylpyrrolidine
127611000 127615000 127610025
ACRO127611000EA 332 DKK
ACRO127611000 ACRO127615000 ACRO127610025
1-Methylpyrrolidin 98%
1-Methylpyrrolidin
Formel: C₅H₁₁N
Kogepunkt: 80…81 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –90 °C
Massefylde: 0,819 g/cm³
Flammepunkt: –21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003173
CAS-nummer: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN nummer: 3286
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %