1-Methylpiperidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-Methylpiperidine
L03398.09
L03398.22
L03398.36
L03398.09EA
328
DKK
L03398.09
L03398.22
L03398.36
1-Methylpiperidin ≥99%
1-Methylpiperidin
Purity: 99%
CAS No.: 626-67-5
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4378
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: -50°
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1073
UN No.: 2399
MDL No.: MFCD00006491
Formel:
C₆H₁₃N Molekylvægt: 99.18 g/mol Kogepunkt: 105…107 °C Smeltepunkt: –50 °C Massefylde: 0.816 Flammepunkt: 3 °C (37 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006491 CAS-nummer: 626-67-5 EINECS: 210-959-9 UN nummer: 2399 ADR: 3 II |