1-Methylpiperidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Methylpiperidine
127480100 127482500 127480010
ACRO127480100EA 213 DKK
ACRO127480100 ACRO127482500 ACRO127480010
1-Methylpiperidin 99%
1-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molekylvægt: 99.18 g/mol
Kogepunkt: 105…108 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0.82 g/cm³
Flammepunkt: 3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006491
CAS-nummer: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN nummer: 2399
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4368 to 1.4388 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %