1-Ethylpiperidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
118885000 118880025 118880100
ACRO118885000EA 682 DKK
ACRO118885000 ACRO118880025 ACRO118880100
1-Ethylpiperidin 99%
1-Ethylpiperidin
Formel: C₇H₁₅N
Kogepunkt: 129…131 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 0,824 g/cm³
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006507
CAS-nummer: 766-09-6
EINECS: 212-161-6
UN nummer: 2386
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %