N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
78769-10ML-F 78769-5ML-F
78769-10ML-FEA 878 DKK
78769-10ML-F 78769-5ML-F
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Supelco®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Molekylvægt: 99.13 g/mol
Kogepunkt: 202
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 91
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7638e84108b0fe41b93f92fecb8603220f18d67&vid=acfc9359effd8a8ee9ff048837591cbc6e72407e&prid=web&clid=SAPDAM