N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
25675.294EA 363 DKK
25675.294 25675.465
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99%, TECHNICAL
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Kogepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test