N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% Peptide_synthesis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
354900025 354900010 354900100
ACRO354900025EA 3020 DKK
ACRO354900025 ACRO354900010 ACRO354900100
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% Peptide_synthesis
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Molekylvægt: 99.13 g/mol
Kogepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1.03 g/cm³
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %