N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), extra dry 99.5%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
326931000 326930010 326930025
326931000.EA 726 DKK
326931000. 326930010. 326930025.
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), extra dry 99.5%, AcroSeal®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Kogepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA