N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99+% til spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
222080025 222085000
ACRO222080025EA 2180 DKK
ACRO222080025 ACRO222085000
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99+% til spektroskopi
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Kogepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA