1-Ethyl-2-pyrrolidon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
163930250 163931000 163935000
ACRO163930250EA 388 DKK
ACRO163930250 ACRO163931000 ACRO163935000
1-Ethyl-2-pyrrolidon 98%
1-Ethyl-2-pyrrolidon
Formel: C₆H₁₁NO
Kogepunkt: 212,5 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –75 °C
Massefylde: 0,998 g/cm³
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003199
CAS-nummer: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %