Pyrrolidin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
8.07494.0005EA 171 DKK
8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
Pyrrolidin til syntese, Sigma-Aldrich®
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
Kogepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005249
CAS-nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN nummer: 1922
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 12,08199
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -63 °C
Molar Mass 71.12 g/mol
Boiling Point 86 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4435 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 10.6 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 466 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid