Piperidin 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
147180010 147180025 147185000 147181000 147180100
ACRO147180010EA 1340 DKK
ACRO147180010 ACRO147180025 ACRO147185000 ACRO147181000 ACRO147180100
Piperidin 99%, extra pure
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Kogepunkt: 107,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 0,862 g/cm³
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005979
CAS-nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN nummer: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA