N-Hydroxysuccinimid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
8.04518.0025EA 301 DKK
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
N-Hydroxysuccinimid for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
Molekylvægt: 115.09 g/mol
Kogepunkt: 363
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005516
CAS-nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 93 - 100 °C
Molar Mass 115.09 g/mol
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)