2-Pyrrolidon til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
8.07041.0005EA 176 DKK
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
2-Pyrrolidon til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidon
Formel: C₄H₇NO
Kogepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 24…26 °C
Massefylde: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005270
CAS-nummer: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 24 - 26 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 16.6 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C