2-Pyrrolidon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 99%
CAS No.: 616-45-5
Molecular Formula: C4H7NO
Formula Weight: 85.11
Flash Point:
Formel:
C₄H₇NO Kogepunkt: 245 °C Smeltepunkt: 23…25 °C Massefylde: 1,12 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005270 CAS-nummer: 616-45-5 EINECS: 210-483-1 Merck Index: 14,8016 |