2-Piperidon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A12271.14
A12271.22
A12271.14EA
871
DKK
A12271.14
A12271.22
2-Piperidon ≥98%
2-Piperidon
Purity: 98+%
CAS No.: 675-20-7
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 147°(296°F)
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 106434
MDL No.: MFCD00006037
Formel:
C₅H₉NO Kogepunkt: 255…257 °C Smeltepunkt: 35…39 °C Massefylde: 1,073 g/cm³ (40 °C) Flammepunkt: 147 °C (296 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006037 CAS-nummer: 675-20-7 EINECS: 211-622-9 |