N-Bromsuccinimid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: NBS, 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione
3261.1 3261.2
ROTH3261.1EA 0 DKK
ROTH3261.1 ROTH3261.2
N-Bromsuccinimid
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
Molekylvægt: 177.99 g/mol
Kogepunkt: 339
Smeltepunkt: 174…179 °C
Massefylde: 2.098 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005510
CAS-nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01423