N-Bromsuccinimid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025
8.01949.0005EA 237 DKK
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025
N-Bromsuccinimid til syntese, Sigma-Aldrich®
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
Kogepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 174…179 °C
Massefylde: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005510
CAS-nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN nummer: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,01423
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 14.8 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 174 - 179 °C
Molar Mass 177.98 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 14.8 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
Synonyms NBS
Hill Formula C4H4BrNO2