N-Bromsuccinimid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
107450010 107450100 107451000 107455000 107450050
ACRO107450010EA 1540 DKK
ACRO107450010 ACRO107450100 ACRO107451000 ACRO107455000 ACRO107450050
N-Bromsuccinimid 99%
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
Kogepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 175…178 °C (dec.)
Massefylde: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005510
CAS-nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN nummer: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01423
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %