3-Ethyl-1-pentyn-3-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L06335.06
L06335.14
L06335.06EA
907
DKK
L06335.06
L06335.14
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol ≥98%
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 6285-06-9
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 1740944
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00014392
Formel:
C₇H₁₂O Kogepunkt: 138…140 °C Massefylde: 0,873 Flammepunkt: 38 °C (100 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014392 CAS-nummer: 6285-06-9 EINECS: 228-512-1 UN nummer: 1987 ADR: 3,III |