3-Butyn-1-ol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
157330050
157330250
157331000
ACRO157330050EA
367
DKK
ACRO157330050
ACRO157330250
ACRO157331000
3-Butyn-1-ol 97%
3-Butyn-1-ol
Formel:
C₄H₆O Kogepunkt: 128,8 °C (1013 hPa) Massefylde: 0,926 g/cm³ Flammepunkt: 36 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002955 CAS-nummer: 927-74-2 EINECS: 213-161-9 UN nummer: 1986 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol) |