Propargylalkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 99%
CAS No.: 107-19-7
Molecular Formula: C3H4O
Formula Weight: 56.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: -53°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 506003
Merck Reference: 14,7809
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00002912
Formel:
C₃H₄O Kogepunkt: 114…115 °C Smeltepunkt: –53 °C Massefylde: 0,949 Flammepunkt: 33 °C (91 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002912 CAS-nummer: 107-19-7 EINECS: 203-471-2 UN nummer: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,7809 |