3-Pentyn-1-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pent-3-yn-1-ol
L02951.03 L02951.06
L02951.03EA 369 DKK
L02951.03 L02951.06
3-Pentyn-1-ol ≥98%
3-Pentyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 10229-10-4 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4560 Odour: Recognizable Boiling Point: 154-157° Beilstein Reference: 1735967 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002956
Formel: C₅H₈O
Molekylvægt: 84.12 g/mol
Kogepunkt: 154…157 °C
Massefylde: 0.912
Flammepunkt: 54 °C (129 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002956
CAS-nummer: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN nummer: 1987
ADR: 3 III