3-Pentyn-1-ol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
197330050 197330250 197331000
ACRO197330050EA 773 DKK
ACRO197330050 ACRO197330250 ACRO197331000
3-Pentyn-1-ol 99%
3-Pentyn-1-ol
Formel: C₅H₈O
Kogepunkt: 154…157 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,91 g/cm³
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002956
CAS-nummer: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %