2-Butyn-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
223400050 223400250
ACRO223400050EA 455 DKK
ACRO223400050 ACRO223400250
2-Butyn-1-ol 98%
2-Butyn-1-ol
Formel: C₄H₆O
Kogepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,93 g/cm³
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002914
CAS-nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %