4-Pentynoic acid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
213730010 213730050
ACRO213730010EA 449 DKK
ACRO213730010 ACRO213730050
4-Pentynoic acid 95%
4-Pentynoic acid
Formel: C₅H₆O₂
Kogepunkt: 110 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 54…58 °C
Flammepunkt: 75 °C
MDL Number: MFCD00004407
CAS-nummer: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN nummer: 2923
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥94 %