3-Butyn-2-on 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: But-3-yn-2-one
330440025 330440100
ACRO330440025EA 1040 DKK
ACRO330440025 ACRO330440100
3-Butyn-2-on 96%
3-Butyn-2-on
Formel: C₄H₄O
Kogepunkt: 85 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,87 g/cm³
Flammepunkt: –1 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008775
CAS-nummer: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN nummer: 1992
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %