5-Cyano-1-pentyn ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L02604.03
L02604.06
L02604.03EA
387
DKK
L02604.03
L02604.06
5-Cyano-1-pentyn ≥98%
5-Cyano-1-pentyn
Purity: 98%
CAS No.: 14918-21-9
Molecular Formula: HC≡CCH2CH2CH2CN
Formula Weight: 93.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1735926
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001978
Formel:
C₆H₇N Kogepunkt: 115…117 °C Massefylde: 0,889 Flammepunkt: 42 °C (107 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001978 CAS-nummer: 14918-21-9 UN nummer: 1992 ADR: 3,III |