1-Brom-2-butin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L20134.06 L20134.14
L20134.06EA 1990 DKK
L20134.06 L20134.14
1-Brom-2-butin ≥98%
1-Bromo-2-butyne
Purity: 98% CAS No.: 3355-28-0 Molecular Formula: CH3C≡CCH2Br Formula Weight: 132.99 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.5080 Boiling Point: 123-125° Beilstein Reference: 605306 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00190233
Formel: C₄H₅Br
Kogepunkt: 123…125 °C
Massefylde: 1,519
Flammepunkt: 36 °C (96 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190233
CAS-nummer: 3355-28-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III