Kanelalkohol ≥98% (trans-isomers)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
148520050 148521000 148522500 148525000
ACRO148520050EA 214 DKK
ACRO148520050 ACRO148521000 ACRO148522500 ACRO148525000
Kanelalkohol ≥98% (trans-isomers)
Kanelalkohol
Formel: C₉H₁₀O
Molekylvægt: 134.18 g/mol
Kogepunkt: 256
Smeltepunkt: 31…35 °C
Massefylde: 1.04 g/cm³
Flammepunkt: 126
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002921
CAS-nummer: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 35 °C
GC ≥97.5 %