Kaffesyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
70602-10 70602-25 70602-5
CAYM70602-10EA 1280 DKK
CAYM70602-10 CAYM70602-25 CAYM70602-5
Kaffesyre
Kaffesyre
Formel: C₉H₈O₄
Kogepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 234…237 °C
MDL Number: MFCD00004392
CAS-nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673