Sinapinsyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
85429-1G
85429-5G
85429-1GEA
589
DKK
85429-1G
85429-5G
Sinapinsyre, Supelco®
Sinapinsyre
Formel:
C₁₁H₁₂O₅ Kogepunkt: 378 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 200…202 °C |
MDL Number:
MFCD00004401 CAS-nummer: 530-59-6 EINECS: 208-487-3 |