Sinapinsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
A15676.03 A15676.06 A15676.14
A15676.03EA 420 DKK
A15676.03 A15676.06 A15676.14
Sinapinsyre ≥98%
Sinapinsyre
Purity: 98% CAS No.: 530-59-6 Molecular Formula: C11H12O5 Formula Weight: 224.21 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 2130006
Formel: C₁₁H₁₂O₅
Kogepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 195 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004401
CAS-nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3