4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
46278-1G-F
46278-5G-F
46278-1G-FEA
470
DKK
46278-1G-F
46278-5G-F
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Supelco®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ |
MDL Number:
MFCD00004400 CAS-nummer: 537-98-4 EINECS: 208-679-7 |