4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9936.1 9936.2
ROTH9936.1EA 0 DKK
ROTH9936.1 ROTH9936.2
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00004400
CAS-nummer: 1135-24-6
EINECS: 208-679-7