4-Methyl-1-penten ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0392-25ML M0392-500ML
TCIAM0392-25MLEA 230 DKK
TCIAM0392-25ML TCIAM0392-500ML
4-Methyl-1-penten ≥97.0% (by GC)
4-Methyl-1-pentene
Formel: C₆H₁₂
Molekylvægt: 84.16 g/mol
Kogepunkt: 53°C
Smeltepunkt: -153.6
Flammepunkt: –32°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008949
CAS-nummer: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
UN nummer: 2288
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c9ff86ddcd698864969e4bae6cdf80b0c082a8&vid=33b585ab51c3531a78a8bbc09016b08410d3d94a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Colorless clear liquid