2-Methyl-1-buten ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 563-46-2
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -48°(-54°F)
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -137°
Boiling Point: 31-32°
UN No.: 2459
MDL No.: MFCD00009333
Formel:
C₅H₁₀ Kogepunkt: 31…32 °C Smeltepunkt: –137 °C Massefylde: 0,651 Flammepunkt: –48 °C (–54 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009333 CAS-nummer: 563-46-2 EINECS: 209-250-7 UN nummer: 2459 ADR: 3,I |