3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
156631000 156635000
ACRO156631000EA 422 DKK
ACRO156631000 ACRO156635000
3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –82 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002933
CAS-nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4327 to 1.4347 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.0005 %