2-Methyl-3-buten-2-ol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41089.0250
8.41089.1000
8.41089.9999
8.41089.0250EA
296
DKK
8.41089.0250
8.41089.1000
8.41089.9999
2-Methyl-3-buten-2-ol til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-buten-2-ol
Formel:
C₅H₁₀O Kogepunkt: 99 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 0,824 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 11 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004470 CAS-nummer: 115-18-4 EINECS: 204-068-4 UN nummer: 1987 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -28 °C |
Molar Mass | 86.13 g/mol |
Boiling Point | 98 - 99 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 137 hPa (50 °C) |
Flash Point | 11 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 9.4 %(V) |
Density | 0.824 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 380 °C |