2-Methyl-3-buten-2-ol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
159670010 159672500
ACRO159670010EA 683 DKK
ACRO159670010 ACRO159672500
2-Methyl-3-buten-2-ol 97%
2-Methyl-3-buten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
Molekylvægt: 86.13 g/mol
Kogepunkt: 99
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 0.82 g/cm³
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004470
CAS-nummer: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN nummer: 1987
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.35 to 9.42 % (N)